Methyl cyclopentanecarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR310647-5G OR310647-25G
APOSOR310647-5GEA 0 EUR
APOSOR310647-5G APOSOR310647-25G
Methyl cyclopentanecarboxylate 97%
Methyl cyclopentanecarboxylate
Formule: C₇H₁₂O₂
Kookpunt: 158 °C
Dichtheid: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019290
CAS nummer: 4630-80-2
UN: 3272
ADR: 3,III