2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR310903-1G OR310903-500MG
APOSOR310903-1GEA 900 EUR
APOSOR310903-1G APOSOR310903-500MG
2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
2-Amino-4-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₉NO₂
Smeltpunt: 95…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09907934
CAS nummer: 59236-36-1