(2E)-3-(2-Ethoxyphenyl)acrylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Ethoxycinnamic acid
OR311101-5G OR311101-1G
APOSOR311101-5GEA 78.9 EUR
APOSOR311101-5G APOSOR311101-1G
(2E)-3-(2-Ethoxyphenyl)acrylic acid 97%
(2E)-3-(2-Ethoxyphenyl)acrylic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Smeltpunt: 134…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016839
CAS nummer: 69038-81-9