Methyl-4-mercaptobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR311187-1G OR311187-250MG OR311187-500MG
APOSOR311187-1GEA 339 EUR
APOSOR311187-1G APOSOR311187-250MG APOSOR311187-500MG
Methyl-4-mercaptobenzoate
Methyl-4-mercaptobenzoate
Formule: C₈H₈O₂S
Smeltpunt: 33…36 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01863423
CAS nummer: 6302-65-4