2,2'-Dichloroacetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR3113-10G OR3113-5G
APOSOR3113-10GEA 113 EUR
APOSOR3113-10G APOSOR3113-5G
2,2'-Dichloroacetanilide
2,2'-Dichloroacetanilide
Formule: C₈H₇Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00032560
CAS nummer: 3289-76-7