3'-Chloro-2-chloroacetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chloro-N-(chloroacetyl)aniline
OR3114-1G OR3114-5G
APOSOR3114-1GEA 36.6 EUR
APOSOR3114-1G APOSOR3114-5G
3'-Chloro-2-chloroacetanilide
3'-Chloro-2-chloroacetanilide
Formule: C₈H₇Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00018896
CAS nummer: 2564-05-8