3-Ethynyloxetan-3-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR312013-1G OR312013-250MG
APOSOR312013-1GEA 168 EUR
APOSOR312013-1G APOSOR312013-250MG
3-Ethynyloxetan-3-ol
3-Ethynyloxetan-3-ol
Formule: C₅H₆O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD20444449
CAS nummer: 1352492-38-6