tert-Butyl-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
OR312044-1G OR312044-250MG
APOSOR312044-1GEA 106 EUR
APOSOR312044-1G APOSOR312044-250MG
tert-Butyl-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(2-hydroxyethyl)azetidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17015912
CAS nummer: 152537-03-6