Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR312073-100MG OR312073-1G OR312073-250MG
APOSOR312073-100MGEA 22 EUR
APOSOR312073-100MG APOSOR312073-1G APOSOR312073-250MG
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
Bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Formule: C₅H₉N·HCl
Smeltpunt: 256…261 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19204065
CAS nummer: 22287-35-0