3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxylic acid 1-Monomethyl ester
OR312112-1G OR312112-5G
APOSOR312112-1GEA 83.3 EUR
APOSOR312112-1G APOSOR312112-5G
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-(Methoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₀O₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD20638314
CAS nummer: 83249-10-9