Boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR312136-5G OR312136-25G
APOSOR312136-5GEA 169 EUR
APOSOR312136-5G APOSOR312136-25G
Boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Boc-1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
Smeltpunt: 177 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00273427
CAS nummer: 115951-16-1