trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: trans-3-(tert-butoxycarbonylamino)cyclobutanecarboxylic acid, (1r,3r)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid, trans-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclobutanecarboxylic acid
OR312151-1G OR312151-5G
APOSOR312151-1GEA 116 EUR
APOSOR312151-1G APOSOR312151-5G
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid 98%
trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657680
CAS nummer: 939400-34-7