2,6-Diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butylester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR312199-1G OR312199-250MG
APOSOR312199-1GEA 227 EUR
APOSOR312199-1G APOSOR312199-250MG
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butylester
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butylester
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234737
CAS nummer: 885270-84-8