2-Oxaspiro[3.5]nonan-7-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR312272-1G OR312272-250MG
APOSOR312272-1GEA 296 EUR
APOSOR312272-1G APOSOR312272-250MG
2-Oxaspiro[3.5]nonan-7-one
2-Oxaspiro[3.5]nonan-7-one
Formule: C₈H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22628754
CAS nummer: 1256546-74-3