8-Boc-2-oxa-5,8-diazaspiro[3.5]nonane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR312319-250MG OR312319-100MG
APOSOR312319-250MGEA 567 EUR
APOSOR312319-250MG APOSOR312319-100MG
8-Boc-2-oxa-5,8-diazaspiro[3.5]nonane 97%
8-Boc-2-oxa-5,8-diazaspiro[3.5]nonane
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22035557
CAS nummer: 1367777-12-5