3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3126-1G OR3126-250MG OR3126-5G
APOSOR3126-1GEA 99.3 EUR
APOSOR3126-1G APOSOR3126-250MG APOSOR3126-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde 98%
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde
Formule: C₆H₈O₂
Kookpunt: 90 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085019
CAS nummer: 25090-33-9