Trimorpholinophosphine oxide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Phosphoric Trimorpholide
OR3128-100G OR3128-25G
APOSOR3128-100GEA 173 EUR
APOSOR3128-100G APOSOR3128-25G
Trimorpholinophosphine oxide 97%
Trimorpholinophosphine oxide
Formule: C₁₂H₂₄N₃O₄P
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047406
CAS nummer: 4441-12-7