4-(Benzyloxy)-4-oxobutanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR313009-1G OR313009-5G
APOSOR313009-1GEA 24.6 EUR
APOSOR313009-1G APOSOR313009-5G
4-(Benzyloxy)-4-oxobutanoic acid
4-(Benzyloxy)-4-oxobutanoic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00447717
CAS nummer: 103-40-2