(3R,4R)-tert-Butyl-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3R,4R)-tert-Butyl 3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, trans-3-Amino-4-hydroxypyrrolidine, N1-BOC protected
OR313021-1G OR313021-250MG
APOSOR313021-1GEA 78.9 EUR
APOSOR313021-1G APOSOR313021-250MG
(3R,4R)-tert-Butyl-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
(3R,4R)-tert-Butyl-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₈N₂O₃
MW: 202.26 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11111251
CAS nummer: 330681-18-0