Ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR313039-1G OR313039-5G OR313039-25G
APOSOR313039-1GEA 77.5 EUR
APOSOR313039-1G APOSOR313039-5G APOSOR313039-25G
Ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₈H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01006747
CAS nummer: 3284-47-7