3-Methylpyrrole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR313041-1G OR313041-5G
APOSOR313041-1GEA 128 EUR
APOSOR313041-1G APOSOR313041-5G
3-Methylpyrrole
3-Methylpyrrole
Formule: C₅H₇N
Kookpunt: 144 °C
Smeltpunt: –48 °C
Dichtheid: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00083419
CAS nummer: 616-43-3
UN: 1993
ADR: 3,III