3-Methoxyisonicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR313056-1G OR313056-250MG
APOSOR313056-1GEA 0 EUR
APOSOR313056-1G APOSOR313056-250MG
3-Methoxyisonicotinic acid
3-Methoxyisonicotinic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368621
CAS nummer: 654663-32-8