3-Chloro-5-methylaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR313080-100G OR313080-25G OR313080-5G
APOSOR313080-100GEA 146 EUR
APOSOR313080-100G APOSOR313080-25G APOSOR313080-5G
3-Chloro-5-methylaniline 98%
3-Chloro-5-methylaniline
Formule: C7H8ClN
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD15527197
CAS nummer: 29027-20-1
UN: 2239
ADR: 6.1,III