Methyl-2-bromo-6-methylisonicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR313085-25G OR313085-5G
APOSOR313085-25GEA 304 EUR
APOSOR313085-25G APOSOR313085-5G
Methyl-2-bromo-6-methylisonicotinate
Methyl-2-bromo-6-methylisonicotinate
Formule: C₈H₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112565
CAS nummer: 884494-71-7