2-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR313096-1G OR313096-5G OR313096-25G
APOSOR313096-1GEA 55.5 EUR
APOSOR313096-1G APOSOR313096-5G APOSOR313096-25G
2-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
2-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₅ClO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07783652
CAS nummer: 7310-94-3