2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Hydroxyisonicotinaldehyde, 2-Hydroxy-4-formylpyridine
OR313101-1G OR313101-250MG
APOSOR313101-1GEA 141 EUR
APOSOR313101-1G APOSOR313101-250MG
2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₅NO₂
Smeltpunt: 79…81 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03788455
CAS nummer: 188554-13-4