9-Bromo-1-nonanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 9-Bromononan-1-ol
OR3134-25G OR3134-100G OR3134-500G
APOSOR3134-25GEA 67.2 EUR
APOSOR3134-25G APOSOR3134-100G APOSOR3134-500G
9-Bromo-1-nonanol 97%
9-Bromo-1-nonanol
Formule: C₉H₁₉BrO
Kookpunt: 125…126 °C/2mmHg
Smeltpunt: 33…35 °C
Vlampunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00063348
CAS nummer: 55362-80-6