2-Amino-3-benzyloxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3137-25G OR3137-5G
APOSOR3137-25GEA 40.9 EUR
APOSOR3137-25G APOSOR3137-5G
2-Amino-3-benzyloxypyridine
2-Amino-3-benzyloxypyridine
Formule: C₁₂H₁₂N₂O
Smeltpunt: 92…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006316
CAS nummer: 24016-03-3
EINECS: 245-983-9