2-Chloro-6-methoxypyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR3143-100G
OR3143-25G
OR3143-5G
APOSOR3143-100GEA
60
EUR
APOSOR3143-100G
APOSOR3143-25G
APOSOR3143-5G
2-Chloro-6-methoxypyridine 97%
2-Chloro-6-methoxypyridine
Formule:
C₆H₆ClNO Kookpunt: 185…186 °C Dichtheid: 1,207 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 76 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006265 CAS nummer: 17228-64-7 EINECS: 241-264-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...