3-Cyano-4-methylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3147-1G OR3147-5G OR3147-25G
APOSOR3147-1GEA 22 EUR
APOSOR3147-1G APOSOR3147-5G APOSOR3147-25G
3-Cyano-4-methylpyridine 97%
3-Cyano-4-methylpyridine
Formule: C₇H₆N₂
Kookpunt: 108…111 °C/20mmHg
Smeltpunt: 41…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234272
CAS nummer: 5444-01-9