Diethyl(3-pyridyl)borane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Diethylboryl)pyridine
OR315000-100G OR315000-25G
APOSOR315000-100GEA 211 EUR
APOSOR315000-100G APOSOR315000-25G
Diethyl(3-pyridyl)borane
Diethyl(3-pyridyl)borane
Formule: C₉H₁₄BN
MW: 147.03 g/mol
Smeltpunt: 172…175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012348
CAS nummer: 89878-14-8