(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (-)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
OR315002-1G OR315002-5G OR315002-25G
APOSOR315002-1GEA 22 EUR
APOSOR315002-1G APOSOR315002-5G APOSOR315002-25G
(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
(1R,4S)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formule: C₆H₇NO
Smeltpunt: 94…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00211274
CAS nummer: 79200-56-9