(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR315007-10G OR315007-250G OR315007-50G
APOSOR315007-10GEA 83.3 EUR
APOSOR315007-10G APOSOR315007-250G APOSOR315007-50G
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane 99%
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Formule: C₆H₁₄N₂
Smeltpunt: 14…15 °C
Dichtheid: 0,951 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063747
CAS nummer: 1121-22-8
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable