D-(+)-Malic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (R)-(+)-Hydroxysuccinic acid, D(+)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (R)-(+)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, D(+)-Malic acid, D(+)-Hydroxysuccinic acid, (R)-2-Hydroxysuccinic acid
OR315008-100G OR315008-25G
APOSOR315008-100GEA 84.7 EUR
APOSOR315008-100G APOSOR315008-25G
D-(+)-Malic acid
D-(+)-Malic acid
Formule: C₄H₆O₅
MW: 134.09 g/mol
Kookpunt: 322
Smeltpunt: 100…104 °C
Dichtheid: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004245
CAS nummer: 636-61-3
EINECS: 211-262-2
Merck Index: 13,05307