(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315018-1G OR315018-5G OR315018-25G
APOSOR315018-1GEA 22 EUR
APOSOR315018-1G APOSOR315018-5G APOSOR315018-25G
(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide 98%
(S,S)-N-(2-Amino-1,2-diphenylethyl)-p-toluenesulphonamide
Formule: C₂₁H₂₂N₂O₂S
Smeltpunt: 128…131 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095684
CAS nummer: 167316-27-0