D(+)-Tryptophan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: H-D-Trp-OH
OR315019-100G OR315019-500G
APOSOR315019-100GEA 71.6 EUR
APOSOR315019-100G APOSOR315019-500G
D(+)-Tryptophan 97%
D-(+)-Tryptophan
Formule: C₁₁H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005647
CAS nummer: 153-94-6