Pyridine-3,5-dicarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Dinicotinic acid, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid
OR315024-100G OR315024-25G OR315024-500G
APOSOR315024-100GEA 121 EUR
APOSOR315024-100G APOSOR315024-25G APOSOR315024-500G
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid 98%
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid
Formule: C₇H₅NO₄
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006393
CAS nummer: 499-81-0