3-Amino-2-pyridone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315027-1G OR315027-25G OR315027-5G
APOSOR315027-1GEA 51.2 EUR
APOSOR315027-1G APOSOR315027-25G APOSOR315027-5G
3-Amino-2-pyridone 98%
3-Amino-2-pyridone
Formule: C₅H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03411556
CAS nummer: 33630-99-8