2,3-Diamino-6-methoxypyridine dihydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315028-1G OR315028-5G
APOSOR315028-1GEA 29.2 EUR
APOSOR315028-1G APOSOR315028-5G
2,3-Diamino-6-methoxypyridine dihydrochloride 98%
2,3-Diamino-6-methoxypyridine dihydrochloride
Formule: C₆H₁₁Cl₂N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00137799
CAS nummer: 94166-62-8