Caronic anhydride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315033-100G OR315033-25G OR315033-5G
APOSOR315033-100GEA 60 EUR
APOSOR315033-100G APOSOR315033-25G APOSOR315033-5G
Caronic anhydride
Caronic anhydride
Formule: C₇H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09751198
CAS nummer: 67911-21-1