3,6-Di-tert-butylcarbazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315037-25G OR315037-5G
APOSOR315037-25GEA 101 EUR
APOSOR315037-25G APOSOR315037-5G
3,6-Di-tert-butylcarbazole 98%
3,6-Di-tert-butylcarbazole
Formule: C₂₀H₂₅N
Smeltpunt: 232 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03425849
CAS nummer: 37500-95-1