1-Chloroisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315040-25G OR315040-5G OR315040-100G
APOSOR315040-25GEA 106 EUR
APOSOR315040-25G APOSOR315040-5G APOSOR315040-100G
1-Chloroisoquinoline
1-Chloroisoquinoline
Formule: C₉H₆ClN
Kookpunt: 274…275 °C/768mmHg
Smeltpunt: 31…36 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00024134
CAS nummer: 19493-44-8