Isoquinoline-1-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315041-1G OR315041-5G
APOSOR315041-1GEA 0 EUR
APOSOR315041-1G APOSOR315041-5G
Isoquinoline-1-amine
Isoquinoline-1-amine
Formule: C₉H₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024137
CAS nummer: 1532-84-9