4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315069-100G OR315069-25G
APOSOR315069-100GEA 68.7 EUR
APOSOR315069-100G APOSOR315069-25G
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
Formule: C₇H₁₀ClNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05861485
CAS nummer: 28783-41-7