3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315074-1G OR315074-5G
APOSOR315074-1GEA 0 EUR
APOSOR315074-1G APOSOR315074-5G
3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
Formule: C₆H₇BrN₂O
Smeltpunt: 44…45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05662394
CAS nummer: 135795-46-9