2-Bromo-5-chloronicotinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315083-1G OR315083-5G OR315083-10G
APOSOR315083-1GEA 106 EUR
APOSOR315083-1G APOSOR315083-5G APOSOR315083-10G
2-Bromo-5-chloronicotinic acid 98%
2-Bromo-5-chloronicotinic acid
Formule: C₆H₃BrClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 65550-79-0