3-Aminopicolinamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315090-1G OR315090-10G OR315090-5G
APOSOR315090-1GEA 68.7 EUR
APOSOR315090-1G APOSOR315090-10G APOSOR315090-5G
3-Aminopicolinamide 98%
3-Aminopicolinamide
Formule: C6H7N3O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658329
CAS nummer: 50608-99-6