Methyl-3-bromopyrazine-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315096-1G OR315096-5G OR315096-10G
APOSOR315096-1GEA 60 EUR
APOSOR315096-1G APOSOR315096-5G APOSOR315096-10G
Methyl-3-bromopyrazine-2-carboxylate 95%
Methyl-3-bromopyrazine-2-carboxylate
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08753935
CAS nummer: 51171-02-9