5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR3151-25G OR3151-5G OR3151-500MG
APOSOR3151-25GEA 201 EUR
APOSOR3151-25G APOSOR3151-5G APOSOR3151-500MG
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline 98%
5-Bromo-2-hydroxy-4-picoline
Formule: C₆H₆BrNO
Smeltpunt: 198…202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03427664
CAS nummer: 164513-38-6