5-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315100-1G OR315100-5G
APOSOR315100-1GEA 0 EUR
APOSOR315100-1G APOSOR315100-5G
5-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
5-Amino-3-bromo-2-methylpyridine
Formule: C₆H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08060462
CAS nummer: 186593-43-1